Få mere at vide
Beschreibung
- En indvendig polyakrylatbelægning giver en blødere fornemmelse på brugerens hænder, hvilket gør det nemmere at tage på selv med våde hænder
- Naturgummi latex-formulering sikrer en behagelig, velsiddende handske
- Omfattende udvaskningsfaser sikrer et meget lavt restproteinindhold
- Teksturerede fingre giver et sikkert og sikkert greb under våde eller tørre forhold
- Høj taktil følsomhed og fingerfærdighed
- Pakket i par med en beskyttende dobbelt wrappolyisopreneng
- Minimerer type I allergi
- Til brug i industrielle applikationer
Spezifikation
Spezifikation
| Certificeringer/compliance | CE 2797, ISO 13485, ISO 9001, ISO 10993-10:2004 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4 |
| Accelerator gratis | Nej |
| Applikationer | Industri |
| AQL | 1.5 |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Udvendig finish | Fuldt tekstureret |
| Finger Thickness (English) | 6,7 mil. |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0.17 mm |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?