Få mere at vide
Ansell MICRO-TOUCH™ Nitril accelerator-fri handsker
Artikelnummer. 16356901 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
X-Large
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
16356901 Lille
16366901 Medium
16386901 X-Large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16356901 Leverandør Ansell Leverandørnr. 700102
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    88.95 DKK
    56.81 DKK / Pakke med 100
    Spare 32.14 DKK
    36% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MICRO-TOUCH™ Nitril, pudderfri undersøgelseshandske med avanceret allergiforebyggelse
  • Giver et højt niveau af barrierebeskyttelse mod punkteringer samt fremragende modstand fra en bred vifte af almindeligt anvendte kemikalier.
  • Kloreret indvendig overflade for nem påføring
  • Beskytter mod latex type I allergi
  • 100 % thiuram-fri formulering reducerer risikoen for type IV-allergi markant.
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 420:2003
Farve Blå
Engangs Engangsbrug
Fingertykkelse (metrisk) 0.12 mm
Materiale Nitril
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.08 mm
Pulveriseret Pulverfri
Størrelse Lille
Længde (metrisk) 24 cm