Beskrivelse
- Overlegen barrierebeskyttelse og punkteringsmodstand
- Kloreret indvendig overflade for nem påføring
- Beskytter mod latex type I allergi og minimerer kemisk type IV allergi
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | CE 0493, Kategori III, Forordning om medicinsk udstyr (EU) 2017/745 Klasse I, EN 16523-1, EN 421:2010, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10993-10:2002, ISO 9001, ISO 13485, UKCA |
| Kemoterapeutisk vurderet | Ja, i overensstemmelse med ASTM D6978 (Ikke opført i US FDA 510k) |
| Kloreret | Ja |
| Accelerator gratis | Ja |
| Applikationer | Sundhedspleje |
| AQL | 1.5 |
| Farve | Blå |
| Engangs | Engangsbrug |
| Udvendig finish | Fingerspids tekstureret |
| Fingertykkelse (engelsk) | 4,7 mio |
| Vis mere |