Få mere at vide
Ansell MICRO-TOUCH™ Nitrafree™ 451 Handsker
Artikelnummer. p-7250211 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
5.5/6
6.5/7
7.5/8
8.5/9
9.5/10
Artikelnummer. 17863792
Brand: Ansell 6034511
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tynde nitrilhandsker giver behagelig og pålidelig beskyttelse, mens de understøtter brystkræftforskning i sundhedssektoren.
  • ASTM D6319, ASTM D6978 certificeret
  • Nitril undersøgelseshandsker lavet af en holdbar og blød nitrilformulering
  • Fremstillet uden kemiske acceleratorer, helpolyisopreneng for at beskytte brugere mod type IV kemiske allergier
  • Giver komfortabel og pålidelig beskyttelse, samtidig med at den understøtter brystkræftforskning
  • Tynd og let vægt for at sikre høj taktilitet under arbejdet
  • Til brug i kemoterapi og medicinske applikationer
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM D6978, ASTM D6319, Category III, CE 0493, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 9001, ISO 10993-10:2002, ISO 13485
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 16523-1, EN 374-2 and -4, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016
Accelerator gratis Yes
Applikationer Healthcare
AQL 1.5
Farve Pink
Engangs Single-use
Udvendig finish Fingertip Textured
Fingertykkelse (engelsk) 5.5 mil
Fingertykkelse (metrisk) 0.12 mm
Latex fri Yes
Materiale Nitrile
Håndfladetykkelse (engelsk) 3.1 mil
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.08 mm
Pulveriseret Powder Free
Produkttype Nitrile Examination Glove
Størrelse 6.5/7
Sterilitet Non-sterile
Tykkelse (engelsk) 3.1 mil
Tykkelse (metrisk) 0.08 mm
FDA 510 (k) Yes
Model- MICRO-TOUCH-313016
Længde (engelsk) 9.5 in.
Længde (metrisk) 24 cm