Få mere at vide
Ansell MICRO-TOUCH™ Nitrafree™ 451 Handsker
Artikelnummer. 17863792 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
5.5/6
6.5/7
7.5/8
8.5/9
9.5/10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17863792 6.5/7
17853602 9.5/10
17873742 7.5/8
17883702 8.5/9
17863682 5.5/6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17863792 Leverandør Ansell Leverandørnr. 6034511
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    99.75 DKK
    74.96 DKK / Pakke med 100
    Spare 24.79 DKK
    24% Slukket
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Tynde nitrilhandsker giver behagelig og pålidelig beskyttelse, mens de understøtter brystkræftforskning i sundhedssektoren.
  • ASTM D6319, ASTM D6978 certificeret
  • Nitril undersøgelseshandsker lavet af en holdbar og blød nitrilformulering
  • Fremstillet uden kemiske acceleratorer, helpolyisopreneng for at beskytte brugere mod type IV kemiske allergier
  • Giver komfortabel og pålidelig beskyttelse, samtidig med at den understøtter brystkræftforskning
  • Tynd og let vægt for at sikre høj taktilitet under arbejdet
  • Til brug i kemoterapi og medicinske applikationer
Specifications
Certificeringer/compliance ASTM D6978, ASTM D6319, kategori III, CE 0493, FDA21 CFR 177-2600-US fødevarekontakt godkendt, ISO 9001, ISO 10993-10:2002, ISO 13485
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 16523-1, EN 374-2 og -4, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016
Accelerator gratis Ja
Applikationer Sundhedspleje
AQL 1.5
Farve Pink (Pink)
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Fingerspids tekstureret
Finger Thickness (English) 5,5 mil.
Fingertykkelse (metrisk) 0.12 mm
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Palm Thickness (English) 3,1 mil.
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.08 mm
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Nitril undersøgelseshandske
Størrelse 6.5/7
Sterilitet Ikke steril
Tykkelse (engelsk) 3,1 mil.
Tykkelse (metrisk) 0.08 mm
FDA 510 (k) Ja
Model- MICRO-TOUCH-313016
Længde (engelsk) 9,5 tommer
Længde (metrisk) 24 cm