Få mere at vide
Ansell MICRO-TOUCH™ Nitra Touch™ Industrielle handsker
Artikelnummer. 17873572 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
6.5/7
7.5/8
8.5/9
9.5/10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17873572 7.5/8
17823842 6.5/7
17883662 8.5/9
17893642 9.5/10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17873572 Leverandør Ansell Leverandørnr. 4400053
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    322.35 DKK
    242.65 DKK / 100 par
    Spare 79.70 DKK
    24% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Denne ikke-sterile nitrilhandske er specielt designet til bedre at beskytte sundhedspersonale, der håndterer kemikalier og cytostatika.
  • ASTM D6978 certificeret
  • Har et længere manchetdesign for ekstra beskyttelse og en bedre pasform på tøj
  • Højt niveau beskyttelse og komfort
  • Certificeret til de strenge personlige værnemidler (PPE) EN 420 og EN374 standarder
  • Kloreret indvendig overflade for nem påføring
  • Komfortabel film med teksturerede fingre hjælper brugere med at udføre opgaver og procedurer
  • Testet mod over 100 kemikalier og kemoterapi
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM D6978, CE 0493, ISO 9001, Fødevaretype: Gummi
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 16523-1, EN ISO 374-1:2016, EN 374:2003, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 Del 1, EN 455 Del 2, EN 455 Del 3, EN 455 Del 1, EN 455 Del 2, EN 455 Del 3, EN 455 Del 5, EN 24 Del 5, EN 24 EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374-2 og -4, EN 421:2010
Applikationer Industri
Farve Grøn
Finger Thickness (English) 5,5 mil.
Fingertykkelse (metrisk) 0.14 mm
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Palm Thickness (English) 5,1 mil.
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.13 mm
Størrelse 7.5/8
Tykkelse (engelsk) 5,1 mil.
Tykkelse (metrisk) 0.13 mm
Handske manchet stil Udvidet
Model- MICRO-TOUCH-313020
Længde (engelsk) 11,8 tommer
Længde (metrisk) 300 mm