Få mere at vide
Ansell MICRO-TOUCH Nitra-Tex EP
Artikelnummer. 16366911 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
Large, 8.5/9
Medium, 7.5/8
Small, 6.5/7
X-Large, 9.5/10
X-Small, 5.5/6
Artikelnummer. 16366911
Brand: Ansell 700123
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MICRO-TOUCH Nitra-Tex EP er nitril, pudderfri, forlængede manchetundersøgelseshandsker med stærk barrierebeskyttelse.
  • Ekstra længde for ekstra beskyttelse
  • Fremragende modstandsdygtighed over for en bred vifte af almindeligt anvendte kemikalier
  • Beskytter mod latex type I allergi
  • Testet til brug med kemoterapi
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE 0493, Category III, Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, EN 16523-1, EN 421:2010, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10993-10:2002, ISO 9001, ISO 13485, Food Contact, UKCA
Kloreret Yes
Accelerator gratis No
Applikationer Healthcare
AQL 1.5
Farve Blue
Engangs Single-use
Udvendig finish Fully Textured
Fingertykkelse (engelsk) 4.7 mil
Fingertykkelse (metrisk) 0.12 mm
Latex fri Yes
Materiale Nitrile
Håndfladetykkelse (engelsk) 3.9 mil
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.1 mm
Pulveriseret Powder Free
Produkttype Nitrile Examination Glove
Størrelse Medium, 7.5/8
Sterilitet Non-sterile
Tykkelse (engelsk) 3.9 mil
Tykkelse (metrisk) 0.1 mm
Længde (engelsk) 11.6 in.
Længde (metrisk) 295 mm