Description
- Fremragende modstandsdygtighed over for en bred vifte af almindeligt anvendte kemikalier
- Beskytter mod latex type I allergi
- Testet til brug med kemoterapi
Specifications
Specifications
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | CE 0493, Kategori III, Forordning om medicinsk udstyr (EU) 2017/745 Klasse I, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010, ISO 10993-10:2002, ISO 13485, ISO 9001, Food Contact, UKCA |
| Kemoterapeutisk vurderet | Ja |
| Kloreret | Ja |
| Accelerator gratis | Nej |
| Applikationer | Sundhedspleje |
| AQL | 1.5 |
| Farve | Blå |
| Engangs | Engangsbrug |
| Udvendig finish | Fuldt tekstureret |
| Finger Thickness (English) | 4,7 mil. |
| Show More |