Få mere at vide
Ansell MICRO-TOUCH Nitra-Tex
Artikelnummer. 16316911 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille, 6.5/7
Medium, 7.5/8
Større, 8.5/9
Større, 9.5/10
X-Small, 5.5/6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
16316911 Medium, 7.5/8
16396901 X-Small, 5.5/6
16306911 Lille, 6.5/7
16326911 Større, 8.5/9
16336911 Større, 9.5/10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16316911 Leverandør Ansell Leverandørnr. 700113
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.35 DKK
    54.89 DKK / Pakke med 100
    Spare 36.46 DKK
    39% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-01-2027
MICRO-TOUCH Nitra-Tex er nitril, pudderfri undersøgelseshandsker med stærk barrierebeskyttelse.
  • Fremragende modstandsdygtighed over for en bred vifte af almindeligt anvendte kemikalier
  • Beskytter mod latex type I allergi
  • Testet til brug med kemoterapi
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE 0493, Kategori III, Forordning om medicinsk udstyr (EU) 2017/745 Klasse I, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010, ISO 10993-10:2002, ISO 13485, ISO 9001, Food Contact, UKCA
Kemoterapeutisk vurderet Ja
Kloreret Ja
Accelerator gratis Nej
Applikationer Sundhedspleje
AQL 1.5
Farve Blå
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Fuldt tekstureret
Finger Thickness (English) 4,7 mil.
Fingertykkelse (metrisk) 0.12 mm
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Palm Thickness (English) 3,9 mil.
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.1 mm
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Nitril undersøgelseshandske
Størrelse Medium, 7.5/8
Sterilitet Ikke steril
Tykkelse (engelsk) 3,9 mil.
Tykkelse (metrisk) 0.1 mm
Længde (engelsk) 9,5 tommer
Længde (metrisk) 240 mm
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privacy Policy.