Få mere at vide
Ansell MICRO-TOUCH Nitra-Tex
Artikelnummer. 16306911 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
Large, 8.5/9
Large, 9.5/10
Medium, 7.5/8
Small, 6.5/7
X-Small, 5.5/6
Artikelnummer. 16306911
Brand: Ansell 700112
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MICRO-TOUCH Nitra-Tex er nitril, pudderfri undersøgelseshandsker med stærk barrierebeskyttelse.
  • Fremragende modstandsdygtighed over for en bred vifte af almindeligt anvendte kemikalier
  • Beskytter mod latex type I allergi
  • Testet til brug med kemoterapi
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE 0493, Category III, Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010, ISO 10993-10:2002, ISO 13485, ISO 9001, Food Contact, UKCA
Kemoterapeutisk vurderet Yes
Kloreret Yes
Accelerator gratis No
Applikationer Healthcare
AQL 1.5
Farve Blue
Engangs Single-use
Udvendig finish Fully Textured
Fingertykkelse (engelsk) 4.7 mil
Fingertykkelse (metrisk) 0.12 mm
Latex fri Yes
Materiale Nitrile
Håndfladetykkelse (engelsk) 3.9 mil
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.1 mm
Pulveriseret Powder Free
Produkttype Nitrile Examination Glove
Størrelse Small, 6.5/7
Sterilitet Non-sterile
Tykkelse (engelsk) 3.9 mil
Tykkelse (metrisk) 0.1 mm
Længde (engelsk) 9.5 in.
Længde (metrisk) 240 mm