Få mere at vide
Ansell MICRO-TOUCH™ N30 nitrilhandsker
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
X-Small
Lille
Medium
Større
X-Large
Beskrivelse
- ISO 9001, ISO 13485, ISO 10993-10:2002 certificeret
- Giver pålidelig beskyttelse i et letvægtsdesign for forbedret taktilitet og fingerfærdighed
- Praktisk 30-tals detailpakke
- Til brug i en lang række almindelige husholdningsapplikationer
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Category III, CE 0493, Food Type: Rubber, ISO 9001, ISO 13485, ISO 10993-10:2002 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374-2 and -4 |
| Accelerator gratis | No |
| Applikationer | Industrial |
| AQL | 1.5 |
| Farve | Blue |
| Engangs | Single-use |
| Udvendig finish | Fingertip Textured |
| Fingertykkelse (engelsk) | 4.3 mil |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0.11 mm |
| Vis mere |