Få mere at vide
Ansell MICRO-TOUCH™ Micro-Thin™ Hvide nitrilhandsker
Artikelnummer. 17873592 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
5.5/6
6.5/7
7.5/8
8.5/9
9.5/10
Artikelnummer. 17873592
Brand: Ansell 313015070
Hvide nitrilhandsker med ideel fingerfærdighed, komfort og pasform til sundhedsmiljøet.
  • ASTM D6978, ASTM D6319 certified
  • Non-sterile glove made with a thinner formulation to provide high tactile sensitivity and dexterity
  • High quality manufacturing ensures this glove will hold up for a variety of clinical procedures
  • High tactile sensitivity is ideal for palpating veins and starting IVs
  • Textured surface of the glove promotes sure handling of materials and instruments
  • 200 gloves/box reduces restocking and reorders
  • For use in chemotherapy and healthcare applications
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM D6978, ASTM D6319, CE 0493, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 13485, ISO 9001
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 16523-1, EN 374-2 and -4, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009
Accelerator gratis No
Applikationer Healthcare
AQL 1.5
Farve White
Engangs Single-use
Udvendig finish Fingertip Textured
Fingertykkelse (engelsk) 3.1 mil
Fingertykkelse (metrisk) 0.08 mm
Latex fri Yes
Materiale Nitrile
Håndfladetykkelse (engelsk) 2.4 mil
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.06 mm
Pulveriseret Powder Free
Produkttype Nitrile Examination Glove
Størrelse 6.5/7
Sterilitet Non-sterile
Tykkelse (engelsk) 2.4 mil
Tykkelse (metrisk) 0.06 mm
FDA 510 (k) Yes
Model- MICRO-TOUCH-313015
Længde (engelsk) 9.5 in.
Længde (metrisk) 24 cm