Få mere at vide
Ansell MICRO-TOUCH™ Micro-Thin™ Hvide nitrilhandsker
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
5.5/6
6.5/7
7.5/8
8.5/9
9.5/10
Beskrivelse
- ASTM D6978, ASTM D6319 certificeret
- Ikke-steril handske lavet med en tyndere formulering for at give høj taktil følsomhed og fingerfærdighed
- Fremstilling af høj kvalitet sikrer, at denne handske holder til en række forskellige kliniske procedurer
- Høj taktil følsomhed er ideel til at palpere vener og starte IV'er
- Handskens strukturerede overflade fremmer sikker håndtering af materialer og instrumenter
- 200 handsker/æske reducerer lageropfyldning og genbestillinger
- Til brug i kemoterapi og sundhedsapplikationer
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ASTM D6978, ASTM D6319, CE 0493, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 13485, ISO 9001 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 16523-1, EN 374-2 and -4, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009 |
| Accelerator gratis | No |
| Applikationer | Healthcare |
| AQL | 1.5 |
| Farve | White |
| Engangs | Single-use |
| Udvendig finish | Fingertip Textured |
| Fingertykkelse (engelsk) | 3.1 mil |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0.08 mm |
| Vis mere |