Få mere at vide
Ansell MICRO-TOUCH Belagte handsker
Artikelnummer. 16306891 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille, 6.5/7
Medium, 7.5/8
Større, 8.5/9
X-Large, 9.5/10
X-Small, 5.5/6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
16306891 X-Small, 5.5/6
16316891 Lille, 6.5/7
16326891 Medium, 7.5/8
16336891 Større, 8.5/9
16346891 X-Large, 9.5/10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16306891 Leverandør Ansell Leverandørnr. 553301
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MICRO-TOUCH Coated Gloves er latex, pudderfri, undersøgelseshandsker coated til hurtig og hyppig påføring.
  • Polyacrylat indvendig belægning
  • Høje niveauer af elasticitet, fleksibilitet og følsomhed
  • Latex med lav allergenicitet reducerer risikoen for kontakteksem
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE 0493, Kategori III, Forordning om medicinsk udstyr (EU) 2017/745 Klasse I, EN 16523-1, EN 421:2010, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 11193-1:2008, ISO 9001, ISO 10993-10:2010, ISO 13485, UKCA
Kemoterapeutisk vurderet Nej
Accelerator gratis Nej
Applikationer Sundhedspleje
AQL 1.5
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Fingerspids tekstureret
Fingertykkelse (engelsk) 5,5 mio
Fingertykkelse (metrisk) 0.14 mm
Latex fri Nej
Materiale Naturgummi latex
Håndfladetykkelse (engelsk) 4,3 mio
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.11 mm
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Latex undersøgelseshandsker
Størrelse X-Small, 5.5/6
Sterilitet Ikke steril
Tykkelse (engelsk) 0.11 mm
Tykkelse (metrisk) 0.11 mm
Længde (engelsk) 9,5 tommer
Længde (metrisk) 240 mm