Få mere at vide
Ansell MICRO-TOUCH™ Blå nitrilhandsker
Artikelnummer. 17893662 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
5.5/6
6.5/7
7.5/8
8.5/9
9.5/10
Artikelnummer. 17893662
Brand: Ansell 313041080
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ikke-sterile nitrilhandsker har en avanceret stretchformulering, der giver komfort og sikker pasform i sundhedsmiljøer.
  • ASTM D6319 certificeret
  • Høj styrke og beskyttelse til næsten alle kliniske omgivelser
  • Avanceret formulering for høj komfort og pasform giver bedre taktil følsomhed
  • En AQL bedre end industristandarder leverer ensartet produktion af høj kvalitet
  • 200-tals emballage reducerer spild
  • Testet til brug med over 55 kemikalier og godkendt til brug med kemoterapi
  • Til brug i kemoterapi og undersøgelsesprocedurer med moderat risiko
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM D6319, CE 0493, Category III, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 10993-10:2002, ISO 9001, ISO 13485
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 16523-1, EN 374-2 and -4, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016
Accelerator gratis No
Applikationer Healthcare
AQL 1.5
Farve Blue
Engangs Single-use
Udvendig finish Fingertip Textured
Fingertykkelse (engelsk) 3.5 mil
Fingertykkelse (metrisk) 0.09 mm
Latex fri Yes
Materiale Nitrile
Håndfladetykkelse (engelsk) 2.8 mil
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.07 mm
Pulveriseret Powder Free
Produkttype Nitrile Examination Glove
Størrelse 9.5/10
Sterilitet Non-sterile
Tykkelse (engelsk) 2.8 mil
Tykkelse (metrisk) 0.07 mm
FDA 510 (k) Yes
Model- MICRO-TOUCH-313041
Længde (engelsk) 9.5 in.
Længde (metrisk) 24 cm
Vis mere Vis mindre
Ingen handske beskytter fuldstændigt mod alle kemikalier. Brugere bør teste egnetheden af dette produkt i forhold til de specifikke kemikalier og miljø, hvor det anvendes.