Beskrivelse
- ASTM D6319 certificeret
- Høj styrke og beskyttelse til næsten alle kliniske omgivelser
- Avanceret formulering for høj komfort og pasform giver bedre taktil følsomhed
- En AQL bedre end industristandarder leverer ensartet produktion af høj kvalitet
- 200-tals emballage reducerer spild
- Testet til brug med over 55 kemikalier og godkendt til brug med kemoterapi
- Til brug i kemoterapi og undersøgelsesprocedurer med moderat risiko
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ASTM D6319, CE 0493, kategori III, FDA21 CFR 177-2600-US fødevarekontakt godkendt, ISO 10993-10:2002, ISO 9001, ISO 13485 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 16523-1, EN 374-2 og -4, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016 |
| Accelerator gratis | Nej |
| Applikationer | Sundhedspleje |
| AQL | 1.5 |
| Farve | Blå |
| Engangs | Engangsbrug |
| Udvendig finish | Fingerspids tekstureret |
| Finger Thickness (English) | 3,5 mil. |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0.09 mm |
| Vis mere |
Ingen handske beskytter fuldstændigt mod alle kemikalier. Brugere bør teste egnetheden af dette produkt i forhold til de specifikke kemikalier og miljø, hvor det anvendes.