Få mere at vide
Ansell MICRO-TOUCH™ Blå nitrilhandsker
Artikelnummer. 17833592 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
5.5/6
6.5/7
7.5/8
8.5/9
9.5/10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17833592 7.5/8
17863772 5.5/6
17823652 6.5/7
17853772 8.5/9
17893662 9.5/10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17833592 Leverandør Ansell Leverandørnr. 313041070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129.15 DKK
    95.44 DKK / Pakke med 200
    Spare 33.71 DKK
    26% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Ikke-sterile nitrilhandsker har en avanceret stretchformulering, der giver komfort og sikker pasform i sundhedsmiljøer.
  • ASTM D6319 certificeret
  • Høj styrke og beskyttelse til næsten alle kliniske omgivelser
  • Avanceret formulering for høj komfort og pasform giver bedre taktil følsomhed
  • En AQL bedre end industristandarder leverer ensartet produktion af høj kvalitet
  • 200-tals emballage reducerer spild
  • Testet til brug med over 55 kemikalier og godkendt til brug med kemoterapi
  • Til brug i kemoterapi og undersøgelsesprocedurer med moderat risiko
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM D6319, CE 0493, kategori III, FDA21 CFR 177-2600-US fødevarekontakt godkendt, ISO 10993-10:2002, ISO 9001, ISO 13485
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 16523-1, EN 374-2 og -4, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016
Accelerator gratis Nej
Applikationer Sundhedspleje
AQL 1.5
Farve Blå
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Fingerspids tekstureret
Finger Thickness (English) 3,5 mil.
Fingertykkelse (metrisk) 0.09 mm
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Palm Thickness (English) 2,8 mil.
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.07 mm
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Nitril undersøgelseshandske
Størrelse 7.5/8
Sterilitet Ikke steril
Tykkelse (engelsk) 2,8 mil.
Tykkelse (metrisk) 0.07 mm
FDA 510 (k) Ja
Model- MICRO-TOUCH-313041
Længde (engelsk) 9,5 tommer
Længde (metrisk) 24 cm
Vis mere Vis mindre
Ingen handske beskytter fuldstændigt mod alle kemikalier. Brugere bør teste egnetheden af dette produkt i forhold til de specifikke kemikalier og miljø, hvor det anvendes.