Få mere at vide
Ansell MICRO-TOUCH Affinitetshandsker
Artikelnummer. 16336901 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
Large, 8.5/9
Medium, 7.5/8
Small, 6.5/7
X-Large, 9.5/10
Artikelnummer. 16336901
Brand: Ansell 553355
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MICRO-TOUCH Affinity Gloves er neopren, pudderfri undersøgelseshandsker med fremragende elasticitet og barrierebeskyttelse.
  • Robust neoprenformulering giver komfort og fremragende rive- og punkteringsbestandighed
  • Teksturerede fingre for sikkert greb
  • Beskytter mod type I latexallergi
  • Testet til brug med kemoterapi
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) ASTM D6977, CA Prop 65, CE Number, Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, EN 455 Part 1, EN 455 Part 3, EN 455 Part 1, EN 455 Part 3, ISO 13485, ISO 10993-10:2002, UKCA
Kemoterapeutisk vurderet Yes, in accordance with ASTM D6978 and US FDA cleared
Accelerator gratis No
Applikationer Healthcare
AQL 1.5
Farve Green
Engangs Single-use
Udvendig finish Fingertip Textured
Fingertykkelse (engelsk) 6.3 mil
Fingertykkelse (metrisk) 0.16 mm
Latex fri Yes
Materiale Polychloroprene
Håndfladetykkelse (engelsk) 5.1 mil
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.13 mm
Pulveriseret Powder Free
Produkttype Exam Gloves
Størrelse X-Large, 9.5/10
Tykkelse (engelsk) 5.1 mil
Tykkelse (metrisk) 0.13 mm
Længde (engelsk) 9.5 in.
Længde (metrisk) 240 mm