Beskrivelse
- Robust neoprenformulering giver komfort og fremragende rive- og punkteringsbestandighed
- Teksturerede fingre for sikkert greb
- Beskytter mod type I latexallergi
- Testet til brug med kemoterapi
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | ASTM D6977, CA Prop 65, CE-nummer, Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, EN 455 Part 1, EN 455 Part 3, EN 455 Part 1, EN 455 Part 3, ISO 13485, ISO 10993-10:2002, UKCA |
| Kemoterapeutisk vurderet | Ja, i overensstemmelse med ASTM D6978 og US FDA godkendt |
| Accelerator gratis | Nej |
| Applikationer | Sundhedspleje |
| AQL | 1.5 |
| Farve | Grøn |
| Engangs | Engangsbrug |
| Udvendig finish | Fingerspids tekstureret |
| Finger Thickness (English) | 6,3 mil. |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0.16 mm |
| Vis mere |