Få mere at vide
Ansell MICRO-TOUCH Affinitetshandsker
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
Large, 8.5/9
Medium, 7.5/8
Small, 6.5/7
X-Large, 9.5/10
Beskrivelse
- Robust neoprenformulering giver komfort og fremragende rive- og punkteringsbestandighed
- Teksturerede fingre for sikkert greb
- Beskytter mod type I latexallergi
- Testet til brug med kemoterapi
Tekniske data
Tekniske data
| Accelerator gratis | Yes |
| Applikationer | Laboratory |
| Farve | Green |
| Engangs | Single-use |
| Udvendig finish | No Texture |
| Latex fri | Yes |
| Materiale | Polychloroprene |
| Pulveriseret | Powder Free |
| Produkttype | Exam Gloves |
| Størrelse | Small, 6.5/7 |