Få mere at vide
SI Analytics™ Mikro-titreringstip
Artikelnummer. 10050171 Shop alle SI Analytics produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
96 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) unitSize
10050171 96 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 10050171 Leverandør SI Analytics™ Leverandørnr. 285213782
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
SI Analytics™ Micro-Titration Tip er et titreringstilslutningstilbehør.
  • Til mikrotitrering
  • NS 7,5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Titreringstip
Længde (metrisk) 96 mm
Størrelse NS 7.5