Få mere at vide
Wheaton™ Micro-Stir™ Single Place Magnetic Stirrer
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Stiktype:
EU
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- 5-200 RPM speed range
- Programmable, remote control and alarm capable
- Brushless direct drive motor provides low maintenance
Tekniske data
Tekniske data
| Hastighed | 5 to 200 rpm |
| Omrøringspositioner | 1 |
| Topplademateriale | Aluminum |
| Spænding | 230 V |
| Watt | 15 w |
| Højde (metrisk) | 92 mm |
| Bredde (metrisk) | 203 mm |
| Elektriske krav | 100 to 240V, 50/60 Hz, 15w |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Strømindstilling | Programmable, remote control |
| Vis mere |