Få mere at vide
Buerkle™ Mikrospatel, rustfrit stål
Shop alle Bürkle produkter
Længde (metrisk):
170 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Rustfrit stål (1.4301), fremstillet helt uden kanter, sprækker eller underskæringer
- Udelukker muligheden for urenheder eller krydskontaminering, da ingen produktrester eller rengøringsmidler kan aflejres
- Højglanspoleret, ideel til brug i den farmaceutiske industri såvel som til fødevarer& drikkevarer og kosmetik.
- Indhold 1,25 ml, til pålidelig måling, prøveudtagning eller behandling af små mængder pulver, kemikalier, pastaer, cremer eller aktive ingredienser
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 |
| Oversigt | Spatel |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Kapacitet (engelsk) | 0,04 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 1.25 mL |
| Farve | Sølv |
| Certificeringer/compliance | Materialecertifikat |
| Produkttype | Spatel |
| Til brug med (applikation) | Mad |
| Farve på håndtag | Sølv |
| Vis mere |