Få mere at vide
Usbeck™ Mikro spatel ske
Artikelnummer. 10418191
Skift visning
Længde (metrisk):
210 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
10418191 210 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 10418191 Leverandør Usbeck™ Leverandørnr. 3304
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Bland og overfør stoffer med enkelhed. Usbeck™ Micro Spatula Spoon er ideel til at blande og overføre stoffer.
  • Rustfrit stål
  • Stiv
  • Bladets bredde: 5 mm
  • Bredde på ske 5 mm
Tekniske data
Produkttype Micro Spoon Spatel
Materiale Rustfrit stål
Længde (metrisk) 210 mm