Få mere at vide
METTLER TOLEDO™ Mikro-pH-elektroder
Beskrivelse
- Til brug med METTLER TOLEDO SevenExcellence- og SevenCompact-målere samt andre mærker. (Forbindelseskabel medfølger ikke; sælges separat).
- ISM-elektroder (Intelligent Sensor Management) registrerer og gemmer kalibreringsdata, som derefter automatisk genkendes af måleren, når den er tilsluttet.
- Registrer elektrodekalibrering og resultater med LabX-software, der er designet til avanceret datahåndtering og overholdelse af 21CFR part 11.
- Kompatibel med InMotion Autosampler for at automatisere måling og rengøring af op til 303 prøver.
Udvalgte applikationer
- Hætteglas
- Mikroplader
- Prøverør
- Serum og mavesaft
- Mikrobiologiske prøver
- Farve
- Gel
- Sæbe
- Shampoo
- Kosmetik
Specifikationer for elektroder
- InLab Micro: keramisk overgang; kan genopfyldes med 3M KCl (51350072) – hold sonden fyldt med elektrolyt for at få nøjagtige resultater
- InLab Micro Pro-ISM: keramisk forbindelse; kan genopfyldes med 3M KCl (51350072) – hold sonden fyldt med elektrolyt for at få nøjagtige resultater
- InLab Ultra-Micro-ISM: keramisk forbindelse; kan genopfyldes med FRISCOLYT-B™ (51343185) - hold sonden fyldt med elektrolyt for præcise resultater
- InLab Semi-Micro: keramisk forbindelse; ikke genopfyldelig – udskift, når elektrolytten er opbrugt
- InLab Semi-Micro-L: keramisk forbindelse; kan genopfyldes med 3M KCl (51350072) – hold sonden fyldt med elektrolyt for at få nøjagtige resultater
- InLab Flex-Micro: porøs PTFE-forbindelse; kan ikke genopfyldes – udskiftes, når elektrolytten er opbrugt
Tilbehør& Pleje
- Opbevares i 3M KCl (51350072) eller InLab-opbevaringsopløsning (30111142)
- Anbefales til brug med METTLER TOLEDO-buffere (poser: 51302080, flasker: 63056116)
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | pH-elektrode InLab Ultra-Micro-ISM |
| Konnektortyper | Multi-pin |
| Knudepunkt | Keramisk |
| Materiale | Glas |
| pH-område | 1 til 11 |
| Type | Kombinationselektrode |
| Til brug med (applikation) | Måling af små prøvevolumener i meget små beholdere som f.eks. hætteglas, mikroplader og kuvetter |
| Til brug med (udstyr) | Kræver kabel, multi-pin til BNC/RCA (30281896) |
| Intern reference | ARGENTHAL™ med Ag+-fælde |
| membran | LoT glas |
| Vis mere |