Få mere at vide
METTLER TOLEDO™ Mikro-pH-elektroder
Artikelnummer. 11324213 Shop alle Mettler Toledo produkter
Længde (metrisk):
40 mm
60 mm
100 mm
130 mm
180 mm
230 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11324213
Brand: METTLER TOLEDO™ 51343164
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
pH-elektroder designet til små prøvevolumener eller til måling i små beholdere.
  • Til brug med METTLER TOLEDO SevenExcellence- og SevenCompact-målere samt andre mærker. (Forbindelseskabel medfølger ikke; sælges separat).
  • ISM-elektroder (Intelligent Sensor Management) registrerer og gemmer kalibreringsdata, som derefter automatisk genkendes af måleren, når den er tilsluttet.
  • Registrer elektrodekalibrering og resultater med LabX-software, der er designet til avanceret datahåndtering og overholdelse af 21CFR part 11.
  • Kompatibel med InMotion Autosampler for at automatisere måling og rengøring af op til 303 prøver.
Udvalgte applikationer
  • Hætteglas
  • Mikroplader
  • Prøverør
  • Serum og mavesaft
  • Mikrobiologiske prøver
  • Farve
  • Gel
  • Sæbe
  • Shampoo
  • Kosmetik
Specifikationer for elektroder
  • InLab Micro: keramisk overgang; kan genopfyldes med 3M KCl (51350072) – hold sonden fyldt med elektrolyt for at få nøjagtige resultater
  • InLab Micro Pro-ISM: keramisk forbindelse; kan genopfyldes med 3M KCl (51350072) – hold sonden fyldt med elektrolyt for at få nøjagtige resultater
  • InLab Ultra-Micro-ISM: keramisk forbindelse; kan genopfyldes med FRISCOLYT-B™ (51343185) - hold sonden fyldt med elektrolyt for præcise resultater
  • InLab Semi-Micro: keramisk forbindelse; ikke genopfyldelig – udskift, når elektrolytten er opbrugt
  • InLab Semi-Micro-L: keramisk forbindelse; kan genopfyldes med 3M KCl (51350072) – hold sonden fyldt med elektrolyt for at få nøjagtige resultater
  • InLab Flex-Micro: porøs PTFE-forbindelse; kan ikke genopfyldes – udskiftes, når elektrolytten er opbrugt
Tilbehør& Pleje
  • Opbevares i 3M KCl (51350072) eller InLab-opbevaringsopløsning (30111142)
  • Anbefales til brug med METTLER TOLEDO-buffere (poser: 51302080, flasker: 63056116)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt pH-elektrode InLab Flex-Micro
Konnektortyper BNC/RCA
Knudepunkt Porøs PTFE
Materiale Epoxy
pH-område 0 til 14
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 80 °C
Type Kombinationselektrode
Type påfyldningsopløsning 3 mol/l KCl
Til brug med (applikation) Mål pH i reagensglas og andre små beholdere, der bruges i laboratoriet
Til brug med (udstyr) Fast kabel til sensor
Intern reference ARGENTHAL med Ag+ fælde
membran U-glas
Model- InLab™ Flex-Micro
Svartid <20 sek.
Opbevaringskrav 3 mol/l KCl
Temperatur (engelsk) Drift 32 °F til 176 °F
Temperaturområde (metrisk). 0 °C til 80 °C
Længde (engelsk) 7,08 tommer
Længde (engelsk) Kabel 3.28 ft.
Længde (metrisk) 180 mm
Længde (metrisk) kabel 1 m
Diameter (engelsk) 0,23 tommer
Diameter (metrisk) 6 mm