Få mere at vide
METTLER TOLEDO™ Mikro-pH-elektroder
Artikelnummer. 10089052
Skift visning
Længde (metrisk):
40 mm
60 mm
100 mm
130 mm
180 mm
230 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
10089052 230 mm Hver
10333243 60 mm Hver
10661474 100 mm Hver
11394213 130 mm Hver
11324213 180 mm Hver
15529541 40 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10089052 Leverandør METTLER TOLEDO™ Leverandørnr. 51343161
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3190.00 DKK
    2646.82 DKK / Pakke med 1
    Spare 543.18 DKK
    17% Slukket
Se alle kampagner
På lager
pH-elektroder designet til små prøvevolumener eller til måling i små beholdere.
  • Til brug med METTLER TOLEDO SevenExcellence- og SevenCompact-målere samt andre mærker. (Forbindelseskabel medfølger ikke; sælges separat).
  • ISM-elektroder (Intelligent Sensor Management) registrerer og gemmer kalibreringsdata, som derefter automatisk genkendes af måleren, når den er tilsluttet.
  • Registrer elektrodekalibrering og resultater med LabX-software, der er designet til avanceret datahåndtering og overholdelse af 21CFR part 11.
  • Kompatibel med InMotion Autosampler for at automatisere måling og rengøring af op til 303 prøver.
Udvalgte applikationer
  • Hætteglas
  • Mikroplader
  • Prøverør
  • Serum og mavesaft
  • Mikrobiologiske prøver
  • Farve
  • Gel
  • Sæbe
  • Shampoo
  • Kosmetik
Specifikationer for elektroder
  • InLab Micro: keramisk overgang; kan genopfyldes med 3M KCl (51350072) – hold sonden fyldt med elektrolyt for at få nøjagtige resultater
  • InLab Micro Pro-ISM: keramisk forbindelse; kan genopfyldes med 3M KCl (51350072) – hold sonden fyldt med elektrolyt for at få nøjagtige resultater
  • InLab Ultra-Micro-ISM: keramisk forbindelse; kan genopfyldes med FRISCOLYT-B™ (51343185) – hold sonden fyldt med elektrolyt for at få nøjagtige resultater
  • InLab Semi-Micro: keramisk forbindelse; ikke genopfyldelig – udskift, når elektrolytten er opbrugt
  • InLab Semi-Micro-L: keramisk forbindelse; kan genopfyldes med 3M KCl (51350072) – hold sonden fyldt med elektrolyt for at få nøjagtige resultater
  • InLab Flex-Micro: porøs PTFE-forbindelse; kan ikke genopfyldes – udskiftes, når elektrolytten er opbrugt
Tilbehør& Pleje
  • Opbevares i 3M KCl (51350072) eller InLab-opbevaringsopløsning (30111142)
  • Anbefales til brug med METTLER TOLEDO-buffere (poser: 51302080, flasker: 63056116)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konnektortyper S7
Knudepunkt Keramisk
Materiale Glas
pH-område 0 til 14
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 100 °C
Type Kombinationselektrode
Type påfyldningsopløsning 3 mol/l KCl
Til brug med (applikation) Mål pH i de små eller smalle halskar
Til brug med (udstyr) Kræver kabel, S7 til BNC (30281915)
Intern reference ARGENTHAL med Ag+ fælde
membran U-glas
Model- InLab™ Semi-Micro-L
Svartid <20 sek.
Opbevaringskrav 3 mol/l KCl
Temperatur (engelsk) Drift 32 °F til 212 °F
Temperaturområde (metrisk). 0 °C til 100 °C
Længde (engelsk) 9,05 tommer
Længde (metrisk) 230 mm
Diameter (engelsk) 0,23 tommer
Diameter (metrisk) 6 mm