Få mere at vide
SI Analytics™ Micro-Ostwald viskosimeter
Artikelnummer. 15190163 Shop alle SI Analytics produkter
Skift visning
Omtrentlig konstant:
0,03
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Omtrentlig konstant Pakningsstørrelse
15190163 0,03 Hver
1 options
Artikelnummer. 15190163 Leverandør SI Analytics™ Leverandørnr. 285404211
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
På lager
SI Analytics™ Micro-Ostwald viskosimeter er velegnet til måling af små væskemængder selv ved ekstrem skumdannelse.
  • Kalibreret, med ringmærker, med konstant, til manuel måling
  • Ideel til manuel måling af transparente væsker, skummende væsker, væskeblandinger med meget flygtige komponenter, minimale målestof og/eller skyllemiddelmængder og høj- eller lavtemperaturmålinger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Micro-Ostwald viskosimeter
Viskositetsområde 1,2 til 18 cSt
Kalibreret Ja
Oversigt 0,6 mm diameter
Omtrentlig konstant 0,03
Inkluderer Ringmærker
Materiale Glas
Længde (metrisk) 290 mm
Til brug med (applikation) Manuelle målinger
Volumen (metrisk) 2 mL