Få mere at vide
SI Analytics™ Micro Ostwald viskosimeter
Artikelnummer. p-8561004 Shop alle SI Analytics produkter
Omtrentlig konstant:
0,01 tusind
0,1 tusind
Størrelse:
0,43 mm diameter
0,77 mm diameter
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10778741
Brand: SI Analytics™ 285404203
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bestem absolut og relativ kinematisk viskositet af væsker med newtonsk strømningsadfærd. SI Analytics™ Micro Ostwald viskosimeter inkluderer ringmærker for at sikre, at de kan kontrolleres ved hjælp af manuelle målinger.
  • Velegnet til manuel og automatisk måling af transparente væsker, skummende væsker, væskeblandinger med meget flygtige komponenter, høj- eller lavtemperaturmålinger og minimale mængder af målende stof eller skyllemiddel
  • Kalibreret
  • Med ringmærker
  • Med konstanter
  • Til manuelle målinger
  • Fyldningsmængde på 2mL
  • Samlet længde på 290 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Viskosimeter
Kalibreret Ja
Omtrentlig konstant 0,01 tusind
Inkluderer Ringmærke
Til brug med (applikation) Målinger af små væskemængder selv med ekstrem skumdannelse
Størrelse 0,43 mm diameter
Volumen (metrisk) 2 mL