Få mere at vide
SI Analytics™ Micro Ostwald viskosimeter
Artikelnummer. 10778741 Shop alle SI Analytics produkter
Skift visning
Omtrentlig konstant:
0,01 tusind
0,1 tusind
Størrelse:
0,43 mm diameter
0,77 mm diameter
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Omtrentlig konstant Størrelse Pakningsstørrelse
10778741 0,01 tusind 0,43 mm diameter Hver
10233551 0,1 tusind 0,77 mm diameter Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10778741 Leverandør SI Analytics™ Leverandørnr. 285404203
På lager
Bestem absolut og relativ kinematisk viskositet af væsker med newtonsk strømningsadfærd. SI Analytics™ Micro Ostwald viskosimeter inkluderer ringmærker for at sikre, at de kan kontrolleres ved hjælp af manuelle målinger.
  • Velegnet til manuel og automatisk måling af transparente væsker, skummende væsker, væskeblandinger med meget flygtige komponenter, høj- eller lavtemperaturmålinger og minimale mængder af målende stof eller skyllemiddel
  • Kalibreret
  • Med ringmærker
  • Med konstanter
  • Til manuelle målinger
  • Fyldningsmængde på 2mL
  • Samlet længde på 290 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Viskosimeter
Kalibreret Ja
Omtrentlig konstant 0,01 tusind
Inkluderer Ringmærke
Til brug med (applikation) Målinger af små væskemængder selv med ekstrem skumdannelse
Størrelse 0,43 mm diameter
Volumen (metrisk) 2 mL