Beskrivelse
- Velegnet til manuel og automatisk måling af transparente væsker, skummende væsker, væskeblandinger med meget flygtige komponenter, høj- eller lavtemperaturmålinger og minimale mængder af målende stof eller skyllemiddel
- Kalibreret
- Med ringmærker
- Med konstanter
- Til manuelle målinger
- Fyldningsmængde på 2mL
- Samlet længde på 290 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Viskosimeter |
| Kalibreret | Ja |
| Omtrentlig konstant | 0,1 tusind |
| Inkluderer | Ringmærke |
| Til brug med (applikation) | Målinger af små væskemængder selv med ekstrem skumdannelse |
| Størrelse | 0,77 mm diameter |
| Volumen (metrisk) | 2 mL |