Få mere at vide
Cole-Parmer™ Micro-Ninety™ Rengøringsopløsning
Artikelnummer. 15174626 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 l
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
15174626 1 l Pakke med 12
1 options
Artikelnummer. 15174626 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 1810004
Sikkerhed starter her: Spar op til 60 %
Brug rabatkode 28008
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Brug denne koncentrerede rengøringsopløsning til kritiske applikationer. Cole-Parmer™ Micro-Ninety™ Cleaning Solution renser glas, de fleste metaller, plastik, gummi, stof og er sikker for alle ultralydsrensere.
  • Et mildt, men kraftfuldt, friskyllende rengøringsmiddel til brug i kritiske rengørings- og generelle formål
  • Radioaktive forurenende stoffer vil ikke reducere rengøringsevnen
  • Fjerner de fleste biologiske materialer
  • Opløsning virker ved enhver koncentration og skyller rent; de fleste applikationer kræver kun 1,25 til 2,5 fluid ounces pr. gallon vand
  • Løsningen er miljøvenlig
  • Indeholder ingen fosfater, CFC'er, ODC'er eller borater
  • Det erstatter sikkert kromsyre for at fjerne protein fra glasvarer
  • Bemærk: Må ikke anvendes på zink, magnesium eller aluminium
Tekniske data
Form Væske
pH 9.5
Udseende Gul
Kogepunkt 100 °C
Beholdertype Flaske
Volumen (metrisk) 1 l
compliance-icons
Produktidentifikator
  • micro 90 concentrated cleaning solution
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P314-Søg lægehjælp ved ubehag.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: EDTA Na4