Få mere at vide
Cole-Parmer™ Micro-Ninety™ Rengøringsopløsning
Artikelnummer. 12061699 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
12061699 1 l Hver
1 options
Artikelnummer. 12061699 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 1810005
Sikkerhed starter her: Spar op til 60 %
Brug rabatkode 28008
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Brug denne koncentrerede rengøringsopløsning til kritiske applikationer. Cole-Parmer™ Micro-Ninety™ Cleaning Solution renser glas, de fleste metaller, plastik, gummi, stof og er sikker for alle ultralydsrensere.
  • Et mildt, men kraftfuldt, friskyllende rengøringsmiddel til brug i kritiske rengørings- og generelle formål
  • Radioaktive forurenende stoffer vil ikke reducere rengøringsevnen
  • Fjerner de fleste biologiske materialer
  • Opløsning virker ved enhver koncentration og skyller rent; de fleste applikationer kræver kun 1,25 til 2,5 fluid ounces pr. gallon vand
  • Løsningen er miljøvenlig
  • Indeholder ingen fosfater, CFC'er, ODC'er eller borater
  • Det erstatter sikkert kromsyre for at fjerne protein fra glasvarer
  • Bemærk: Må ikke anvendes på zink, magnesium eller aluminium
Tekniske data
Form Væske
pH 9.5
Udseende Gul
Kogepunkt 100 °C
Beholdertype Flaske
Volumen (metrisk) 1 l
compliance-icons
Produktidentifikator
  • micro-90 concentrared cleaning solution
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: EDTA Na4