Description
Møder USP Klasse VI, FDA-regulativ 21CFR177.350 og National Formulary Vo. 14. Ingen blødgørere brugt i fremstillingsprocessen. Fremragende fleksibilitet uden knæk og 100% plastikhukommelse. Bevarer fleksibiliteten i minusgrader og modstår ældningshærdning. Vil ikke udvaske eller migrere
Specifications
Specifications
| Diameter (engelsk) Indre | 0,05 tommer. |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,09 tommer. |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Produkttype | Micro-Line rør |