Få mere at vide
Fisherbrand™ Mikroindsats til brøndplader, glas
Artikelnummer. p-7113867 Shop alle Fisherbrand produkter
Volumen (metrisk):
400μ L
1000 μL
1200μ L
Stil:
Indsnævret
Rund
Tilspidset
Pakningsstørrelse:
Pakke med 960
Artikelnummer. 10091762
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til komplekse UHPLC-, LC- og GC-applikationer.
  • Klar
  • Glas
  • Plader mødes ANSI og SBS standarder
  • Forskellige tætningsmuligheder
  • Kromatografi testet
  • Ingen leeching på grund af high-end materiale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Materiale Glas
Volumen (metrisk) 1000 μL
Stil Indsnævret