Få mere at vide
Fisherbrand™ Mikroindsats til brøndplader, glas
Artikelnummer. 10275772 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
400μ L
1000 μL
1200μ L
Stil:
Indsnævret
Rund
Tilspidset
Pakningsstørrelse:
Pakke med 960
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Stil Pakningsstørrelse
10275772 1200μ L Rund Pakke med 960
10091762 1000 μL Indsnævret Pakke med 960
31935716 1000 μL Indsnævret -
10377552 1000 μL Rund Pakke med 960
10295072 400μ L Tilspidset Pakke med 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10275772
Spar op til 60 % på essentielle produkter til kontrakttest
Brug rabatkode 28025
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 09-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til komplekse UHPLC-, LC- og GC-applikationer.
  • Klar
  • Glas
  • Plader mødes ANSI og SBS standarder
  • Forskellige tætningsmuligheder
  • Kromatografi testet
  • Ingen leeching på grund af high-end materiale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Materiale Glas
Volumen (metrisk) 1200μ L
Stil Rund