Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Micro Insert Vials
Artikelnummer. 12764172 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Farve:
Klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
12764172 Klar Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 12764172 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 702825
På lager
Omkostningseffektive og enkle indsatser til hætteglas med bred åbning reducerer volumen blot ved den mindre diameter.
  • Til brug med 1,5 ml hætteglas med bred åbning
  • Flad bund
  • Klart glas
  • Til GC og HPLC mikrosampling applikationer
Tekniske data
Oversigt Glas Micro Insert Vials
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 6 mm
Materiale Glas
Til brug med (applikation) GC og HPLC
Grundstil Flad bund
Volumen (metrisk) Brugbar 0.3 mL
Til brug med (udstyr) Alle autosamplere, der bruger 1,5 ml hætteglas med bred åbning
Højde (metrisk) 31 mm