Få mere at vide
Fisherbrand™ Micro Insert for Shell Vial 4mL
Artikelnummer. 11728276 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Farve:
Klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. Farve unitSize
11728276 Klar Pakke med 1000
1 options
Artikelnummer. 11728276
For use with Shell Vials.
  • 0.3ml Micro-Insert
  • Clear
  • Glass
  • 13mm top
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Micro Insert
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 6 mm
Materiale Glass
Volumen (metrisk) 0.4 mL
Til brug med (applikation) Micro Sampling
Volumen (metrisk) rest <8 μL
Grundstil Conical Bottom
Mængde 10 x 100
Højde (metrisk) 43.45 mm