Få mere at vide
Fisherbrand™ Micro Insert for Shell Vial 1mL
Artikelnummer. 11792368 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Farve:
Klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. Farve unitSize
11792368 Klar Pakke med 1000
1 options
Artikelnummer. 11792368
For use with Shell Vials.
  • 0.1mL Micro-Insert
  • Clear
  • Glass
  • 1st hydrolytic class
  • 13mm top
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Micro Insert
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 5 mm
Materiale Glass
Volumen (metrisk) 0.2 mL
Til brug med (applikation) Micro Sampling
Volumen (metrisk) rest <0.1 μL
Grundstil Conical Bottom
Mængde 10 x 100
Højde (metrisk) 34 mm