Få mere at vide
Fisherbrand™ Mikroindsats, klart glas, til hætteglas med bred åbning
Shop alle Fisherbrand produkter
Volumen (metrisk):
0,3 ml
0,34 ml
0,35 ml
0,5 ml
Højde (metrisk):
29 mm
31 mm
Volumen (metrisk) rest:
<4μ L
<8μ L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Mikro indsats |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 6 mm |
| Materiale | Glas |
| Volumen (metrisk) | 0,34 ml |
| Til brug med (applikation) | Mikroprøveudtagning |
| Volumen (metrisk) rest | <4μ L |
| Grundstil | Konisk bund |
| Højde (metrisk) | 31 mm |
| Mængde | 10 x 100 |