Få mere at vide
Fisherbrand™ Mikroindsats, klart glas, til hætteglas med bred åbning
Shop alle Fisherbrand produkter
Volumen (metrisk):
0.3 mL
0.34 mL
0.35 mL
0.5 mL
Højde (metrisk):
29 mm
31 mm
Volumen (metrisk) rest:
<4μ L
<8μ L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Beskrivelse
- Mikro-indsats
- Til brug med hætteglas med bred åbning
- Klar
- Glas
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Mikro indsats |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 5.7 mm |
| Materiale | Glas |
| Volumen (metrisk) | 0.3 mL |
| Til brug med (applikation) | Mikroprøveudtagning |
| Volumen (metrisk) rest | <4μ L |
| Grundstil | Konisk med polymerfjeder |
| Højde (metrisk) | 29 mm |
| Mængde | 10 x 100 |