Få mere at vide
Fisherbrand™ Mikroindsats, klart glas, til hætteglas med bred åbning
Artikelnummer. 11805863 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,3 ml
0,34 ml
0,35 ml
0,5 ml
Højde (metrisk):
29 mm
31 mm
Volumen (metrisk) rest:
4 μl
<4μ L
<8μ L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Højde (metrisk) Volumen (metrisk) rest Pakningsstørrelse
11805863 0,3 ml 29 mm 4 μl Pakke med 1000
11777557 0,35 ml 31 mm <4μ L Pakke med 1000
11762418 0,5 ml 31 mm <8μ L Pakke med 1000
11752418 0,34 ml 31 mm 4 μl Pakke med 1000
11889120 0,34 ml 31 mm <4μ L Pakke med 1000
11878951 0,3 ml 29 mm <4μ L Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11805863
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hætteglas med bred åbning kræver indsatser med en diameter på 6 mm.
Vidåbnede hætteglas kræver indsatser med 6 mm diameter.
  • Mikro-indsats
  • Til brug med hætteglas med bred åbning
  • Klar
  • Glas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 5.7 mm
Materiale Glas
Sterilitet Ikke-steril
Engangs Engangsbrug
Volumen (metrisk) 0,3 ml
Til brug med (applikation) Mikroprøveudtagning
Indsæt type Indsatser med fjeder til HPLC og GC Vials
Emballagetype 1 pakke med 100
Volumen (metrisk) rest 4 μl
Grundstil Konisk med Polyspring
Volumen (metrisk) i alt 0.3 mL
Mængde 100
Volumen (metrisk) Brugbar 0.25 mL
Til brug med (udstyr) Vial med bred åbning
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat (COC)
Højde (metrisk) 29 mm
Produkttype Polyspring Indsæt