Få mere at vide
Fisherbrand™ Mikroindsats, klart glas, til hætteglas med bred åbning
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterTekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 6 mm |
| Materiale | Glas |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Engangs | Engangsbrug |
| Volumen (metrisk) | 0,34 ml |
| Til brug med (applikation) | Mikroprøveudtagning |
| Indsæt type | Indlæg til HPLC- og GC-ampuller |
| Emballagetype | 10 pakker med 100 |
| Volumen (metrisk) rest | 4 μl |
| Vis mere |