Få mere at vide
Fisherbrand™ Mikroindsats, klart glas, til lille åbningshætteglas
Artikelnummer. 11861653 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,2 ml
0,25 ml
0,3 ml
Højde (metrisk):
27,5 mm
29 mm
31 mm
Volumen (metrisk) rest:
1 μl
<1μ L
<2μ L
<8μ L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Højde (metrisk) Volumen (metrisk) rest Pakningsstørrelse
11861653 0,25 ml 31 mm <2μ L Pakke med 1000
11762428 0,2 ml 31 mm <1μ L Pakke med 1000
11772428 0,3 ml 31 mm <8μ L Pakke med 1000
11858951 0,2 ml 29 mm <1μ L Pakke med 1000
11848951 0,2 ml 27,5 mm 1 μl Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11861653
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hætteglas med små åbninger kræver indsatser med en diameter på 5 mm.
Small opening vials require Inserts with 5mm diameter.
  • Mikro-indsats
  • Til brug med små hætteglas med åbning
  • Klar
  • Glas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Mikro indsats
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 5 mm
Materiale Glas
Volumen (metrisk) 0,25 ml
Til brug med (applikation) Mikroprøveudtagning
Volumen (metrisk) rest <2μ L
Grundstil Konisk bund
Mængde 10 x 100
Højde (metrisk) 31 mm