Få mere at vide
Fisherbrand™ Mikroindsats, klart glas, til lille åbningshætteglas
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterTekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Mikro indsats |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 5 mm |
| Materiale | Glas |
| Volumen (metrisk) | 0,3 ml |
| Til brug med (applikation) | Mikroprøveudtagning |
| Volumen (metrisk) rest | <8μ L |
| Grundstil | Flad bund |
| Mængde | 10 x 100 |
| Højde (metrisk) | 31 mm |