Få mere at vide
Fisherbrand™ Mikroindsats, klart glas, til hætteglas med rund hals, 13-425 gevind
Artikelnummer. 11826912 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
11826912 Klar Pakke med 1000
1 options
Artikelnummer. 11826912
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med hætteglas med rund hals.
  • 0,3 ml
  • Mikro-indsats
  • 40 x 6 mm
  • Klar
  • Glas
  • 1. hydrolytisk klasse
  • 15 mm top
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Mikro indsats
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 6 mm
Materiale Glas
Volumen (metrisk) 0.5 mL
Til brug med (applikation) Mikroprøveudtagning
Volumen (metrisk) rest <9μ L
Grundstil Konisk bund
Mængde 10 x 100
Højde (metrisk) 40 mm