Få mere at vide
Hecht Karl™ Mikrohæmatokritkapillærer
Artikelnummer. 10718472
Skift visning
Mængde:
10 Pakke
Artikelnummer. Mængde
10718472 10 Pakke
1 options
Artikelnummer. 10718472 Leverandør Hecht Karl™ Leverandørnr. 40563010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.78 DKK
    17.52 DKK / Pakke med 100
    Spare 18.26 DKK
    51% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Ordreinfo
LengthMetricTube
Tekniske data
Produkttype Kapillærrør
Diameter (metrisk) Indvendig 1,1 til 1,2 mm
Til brug med (udstyr) Hæmatokritcentrifuger
Mængde 10 Pakke
Til brug med (applikation) Hæmatokrit centrifuger
Længde (metrisk) 75 mm