Få mere at vide
Fisherbrand™ Mikro (loppe) magnetiske omrøringsstænger
Shop alle Fisherbrand produkter
Længde (metrisk):
2 mm
Beskrivelse
- Mikro (loppe) magnetiske omrørerstænger er designet til omrøring af små volumener i beholdere såsom hætteglas, rør og gradientfremstillere
- Særligt nyttigt til miljøprøvning og biovidenskabelige applikationer, hvor små prøvevolumener skal forberedes og evalueres Alnico-magnet indkapslet i FDA-kvalitet, USP Klasse VI Teflon™ PTFE lavfriktionsbelægning; holdbar og inert
- Fremstillet i et registreret ISO 9001:2008 facilitet, som verificeret af SGS certificering Autoklavesikker
Certificeringer
Fisherbrand™
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Hvid |
| Diameter (engelsk) | 0,08 tommer. |
| Til brug med (applikation) | Omrøring i små mængder |
| Til brug med (udstyr) | Hætteglas, rør, gradientmarkører |
| Længde (engelsk) | 0,08 tommer. |
| Diameter (metrisk) | 2 mm |
| Længde (metrisk) | 2 mm |
| Materiale | Teflon™ PTFE Coated Alnico Magnet |
| Form | Kugle |