Beskrivelse
- Særligt nyttigt til miljøprøvning og biovidenskabelige applikationer, hvor små prøvevolumener skal forberedes og evalueres
- Alnico-magnet indkapslet i FDA-kvalitet, USP Klasse VI Teflon™ mærke PTFE Coating– Overlegen kemisk kompatibilitet
- Fremstillet i et registreret ISO 9001:2015 facilitet, som verificeret af SGS certificering
- Autoklavesikker
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Hvid |
| Oversigt | Omrøringsstang |
| Diameter (engelsk) | 0,079 tommer. |
| Diameter (metrisk) | 2 mm |
| Til brug med (udstyr) | Hætteglas, rør, gradientmarkører |
| Længde (engelsk) | 0,197 tommer. |
| Længde (metrisk) | 5 mm |
| Form | Polygon |
| Materiale | PTFE, Alnico |