Få mere at vide
SI Analytics™ Mikro-dobbelt platinkombinationselektrode
Artikelnummer. 10500833 Shop alle SI Analytics produkter
Diameter (metrisk):
5 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10500833
Brand: SI Analytics™ 285102030
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til målinger, der finder sted i små beholdere. SI Analytics™ Micro-Double Platinum Combination Electrode er specialdesignede elektroder til life science- og apoteksindustrien.
  • Apoteker og alle Life Science-sektorer tilbyder de fleste anvendelsesområder for mikroelektroder
  • Ideel til måling, der ofte foregår i små beholdere som f.eks. ampuller, hætteglas, små beholdere, NMR-rør mm.
  • På grund af dette lille prøvevolumen er det vigtigt at passe på elektrodens diameter og den mindste nedsænkningslængde for også at placere krydset i prøven
  • Udviklet specielt til disse omstændigheder og er derfor specialiseret i disse applikationer
  • De er specialister for Life Science og Pharmacy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konnektortyper Fast Kabel 2 x 4 mm Stik
Materiale Glas
Type Enkelt elektrode
Til brug med (applikation) Karl Fischer Titreringer
Model- KF 1100
Temperaturområde (metrisk). -30 °C til +135 °C
Længde (metrisk) 96 mm
Diameter (metrisk) 5 mm